Learn More
6-Amino-2-methylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491718 5 g 5 Gramm
15463077 250 mg 250 Milligramm
11481718 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13967.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65079-19-8 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
6-Amino-2-methylquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amin-2-methylchinolin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65079-19-8
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD00052600
InChI-Schlüssel TYJFYUVDUUACKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 103148
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-Amin
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 189°bis 191 °C
Menge 5 g
Beilstein 114795
Synonym 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%