Learn More
6-Amino-3-chlor-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477988 1 g 1 Gramm
15487988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61445.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21413-23-0 | C7H6ClN3 | 167.60 g/mol
6-Amino-3-chloro-1H-indazole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amin-3-chlor-1H-indazol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.62 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21413-23-0
Summenformel C7H6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 167.60
MDL-Nummer MFCD07781648
InChI-Schlüssel DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
PubChem CID 14790453
IUPAC-Name 3-Chlor-2H-Indazol-6-Amin
SMILES NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.62g/L at 25°C).
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 97%