Learn More
6-Amino-3-chlorpicolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30327002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327002 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA595920500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-chloropicolinic Acid
CAS 1020917-27-4
Summenformel C25 H32 O12
Menge 500 mg
Synonym 6-Amino-3-chloro-2-pyridinecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C25H32O12/c1-11(7-9-15(26)32-3)6-8-13-20(33-4)12(2)14-10-35-23(30)16(14)21(13)36-25-19(29)17(27)18(28)22(37-25)24(31)34-5/h6,17-19,22,25,27-29H,7-10H2,1-5H3/b11-6+/t17?,18-,19?,22?,25-/m1/s1
SMILES COC(=O)CC\C(=C\Cc1c(OC)c(C)c2COC(=O)c2c1O[C@@H]3OC([C@H](O)C(O)C3O)C(=O)OC)\C
IUPAC-Name Methyl-(3R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[[6-methoxy-5-[(E)-6-methoxy-3-methyl-6-oxohex-2-enyl]-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-4-yl]oxy]oxan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 524.514
Formelmasse 524.189