Learn More
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30324685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324685 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA294925500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Summenformel C6 H7 N5 O
Menge 500 mg
Synonym 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC-Name 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 165.16
Formelmasse 165.07