Learn More
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30327791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327791 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2949251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Summenformel C6 H7 N5 O
Menge 1 g
Synonym 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC-Name 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 165.16
Formelmasse 165.07