Learn More
6-Amino-5-1,3-Dimethyl-5-(Formamido)uracil, TRC
Artikelnummer. 30003366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003366 250 mg 250 Milligramm
30004490 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA609570250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7597-60-6
Summenformel C7 H10 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
Synonym N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
IUPAC-Name N-(4-Amino-1,3-Dimethyl-2,6-Dioxopyrimidin-5-yl)Formamid
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Formelmasse 198.0753
Reinheit (%) >95%