Learn More
6-Amino-5-bromchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054749
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15419688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63150.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 50358-42-4 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Amino-5-Bromchinolin, hat ein breites Spektrum an biologischen und pharmakologischen Aktivitäten. Zeigt sowohl elektrophile als auch nukleophile Substitutionsreaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol, Äther und Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50358-42-4
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
MDL-Nummer MFCD00234503
InChI-Schlüssel MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12741232
IUPAC-Name 5-Bromchinolin-6-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-bromoquinoline
Farbe Gelb bis Braun
Menge 250 mg
Synonym 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,and carbon disulfide.
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest