Learn More
6-Amino-7-deazapurin, 97 %
Artikelnummer. 15462849
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66987.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1500-85-2
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD01686848
InChI-Schlüssel PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7-deazaadenine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-amino, pubchem14980
PubChem CID 5359620
IUPAC-Name 7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES NC1=C2C=CNC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-7-deazapurine
Schmelzpunkt 257°C to 262°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest