Learn More
6-Amino-7-Deazapurinhydrogensulfat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441879
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15441879 5 g 5 Gramm
15451879 250 mg 250 Milligramm
15431879 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15441879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64602.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769951-32-8
Summenformel C6H8N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.214
MDL-Nummer MFCD09787504
InChI-Schlüssel ZVFLCRGXDSPVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrogen sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulphate, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine; sulfuric acid, 7-deazaadenine; sulfuric acid, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfuric acid, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidinehydrogensulfate, ksc376q6n
PubChem CID 11470294
IUPAC-Name 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin;schwefelsäure
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulfate
Farbe Braun
Menge 5 g
Formelmasse 232.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver