missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Aminochrysene, MedChemExpress

Artikelnummer. 16402986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16402986 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108315

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.

6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Aminochrysene
Physikalische Form Solid
CAS 2642-98-0
Farbe Yellow
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H13N
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym 6-Chrysenamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1027.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C=CC=CC2=C3C(C4=CC=CC=C4C=C3)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 243.3
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.