Learn More
6-Aminocumarinhydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387606 1 g 1 Gramm
11397606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11168.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197.62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Aminocumarin-hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63989-79-7
Summenformel C9H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 197.62
MDL-Nummer MFCD00082671
InChI-Schlüssel OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
IUPAC-Name 6-Aminochromen-2-on; Hydrochlorid
SMILES [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminocoumarin hydrochloride
Schmelzpunkt >260°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3698955
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 197.62
Reinheit (%) 97%