Learn More
6-(Aminomethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450878 250 mg 250 Milligramm
15430878 1 g 1 Gramm
15440878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54640.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3468-17-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
6-(Aminomethyl)indole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-(Aminomethyl)indol wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-17-5
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD06213839
InChI-Schlüssel FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-methanamine, 1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indol-6-ylmethylamine, 1-1h-indol-6-yl methanamine, 6-aminomethylindole, 6-aminomethyl indole, 1h-indol-6-ylmethyl amine, indole, 6-aminomethyl, c-1h-indol-6-yl-methylamine
PubChem CID 17221101
IUPAC-Name 1H-Indol-6-ylmethanamin
SMILES NCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Aminomethyl)indole
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%