Learn More
6-Aminonicotinamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366956 1 g 1 Gramm
11376956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06692.03
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
6-Aminonicotinamide induces apoptosis in tumor cells. It is clinically used in disseminated neoplastic disease. It also acts as 6-phosphogluconate dehydrogenase inhibitor. It aids in the treatment of psoriasis. It is used as cancer chemotherapeutic drug in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (DMSO). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-89-5
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006327
InChI-Schlüssel ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinamide
Schmelzpunkt 246°C to 248°C
Menge 1 g
Beilstein 116042
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). Insoluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%