Learn More
6-Aminonicotinamid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416492 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416492 1 g
11426492 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416492 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215010301
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 329-89-5
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006327
InChI-Schlüssel ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinamide
Menge 1 g
Formelmasse 137.1
Physikalische Form Fest