Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillansäure, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
6-Aminopenicillansäure ist ein Grundbestandteil von Penicillin, das aus der Fermentationsmasse des Penicillium-Schimmelpilzes gewonnen wird. Dient als Ausgangsprodukt für die Herstellung vieler halbsynthetischer Penicilline. Darüber hinaus ist es ein apharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird weiterhin in der Antibiotika-Forschung und in der experimentellen Anwendung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Slazsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98% |
| CAS | 551-16-6 |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Molekulargewicht | 216.26 |
| Produkttyp | 6-Aminopenicillanic acid |
| Menge | 50g |