Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillansäure, 98 %
Artikelnummer. 11454354
Click to view available options
Menge:
10g
50g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454354
Marke: Thermo Scientific™ A13056.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Aminopenicillansäure ist ein Grundbestandteil von Penicillin, das aus der Fermentationsmasse des Penicillium-Schimmelpilzes gewonnen wird. Dient als Ausgangsprodukt für die Herstellung vieler halbsynthetischer Penicilline. Darüber hinaus ist es ein apharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird weiterhin in der Antibiotika-Forschung und in der experimentellen Anwendung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Slazsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 98%
CAS 551-16-6
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Molekulargewicht 216.26
Produkttyp 6-Aminopenicillanic acid
Menge 250 g