Learn More
6-Aminochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046292
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11373267 1 g 1 Gramm
11383267 5 g 5 Gramm
11393267 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11373267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13819.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
6-Aminoquinoline was used as an internal standard in determining serum nicotine and cotinine simultaneously by using high-performance liquid chromatography (HPLC)-fluorometric detection with a postcolumn ultraviolet-photo irradiation system. It was also used as a fluorescent derivatizing agent for the detection of biochemicals and in the synthesis of tertiary N-methylated enaminonesa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Aminochinolin wurde als interner Standard bei der gleichzeitigen Bestimmung von Serumnikotin und Cotinin verwendet, indem eine Hochleistungsflüssigchromatographie(HPLC)-fluorometrische Detektion mit einem Nachsäulen-UV-Photo-Bestrahlungssystem verwendet wurde. Es wurde auch als fluoreszierendes Derivatisierungsmittel für den Nachweis von Biochemikalien und für die Synthese von tertiären N-methylierten Enaminonesen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform, Ethanol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-15-4
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
MDL-Nummer MFCD00006803
InChI-Schlüssel RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC-Name Chinolin-6-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Siedepunkt 146°C (0.3 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 113320
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%