Learn More
6-Aminochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15117422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15117422 1 g Glasflasche 1 Gramm
15107422 5 g Glasflasche 5 Gramm
15137422 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15117422
Marke: Thermo Scientific Acros 369640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-15-4
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
InChI-Schlüssel RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC-Name Chinolin-6-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 115.0°C to 119.0°C
Siedepunkt 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, V,10, 303
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.