Learn More
6-Aza-2-thiothymin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492207 25 g 25 Gramm
11482207 5 g 5 Gramm
11402217 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14167.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143.164 g/mol
6-Aza-2-thiothymine is used in MALDI analysis of acidic glycans in negative ion mode. It is also called as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Aza-2-thiothymin wird bei der MALDI-Analyse saurer Glykane im negativen Ionenmodus verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt bezeichnet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Ameisensäure (5 %).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-76-9
Summenformel C4H5N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 143.164
MDL-Nummer MFCD00006458
InChI-Schlüssel NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
PubChem CID 1263666
IUPAC-Name 6-Methyl-3-Sulfanyliden-2H-1,2,4-Triazin-5-on
SMILES CC1=NNC(=S)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aza-2-thiothymine
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 25 g
Beilstein 4861
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and formic acid (5 %).
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 98%