Learn More
6-Azauracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021872
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11496987 5 g 5 Gramm
11406997 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11496987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14389.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) is used as a growth inhibitor of various microorganisms via depletion of intracellular GTP and UTP nucleotide pools. 6-Azauracil has been widely used in investigations on modulation of transcription, especially in yeast models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Azuracil (6-AU) wird als Wachstumshemmer verschiedener Mikroorganismen über den Abbau intrazellulärer GTP- und UTP-Nukleotidpools eingesetzt. 6-Azuracil wurde bei zahlreichen Untersuchungen zur Modulation der Transkription, insbesondere bei Hefemodellen eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser, Ethanol, DMSO und 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-89-2
Summenformel C3H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.08
MDL-Nummer MFCD00006456
InChI-Schlüssel SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
IUPAC-Name 2H-1,2,4-Triazin-3,5-Dion
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Azauracil
Schmelzpunkt 274°C to 282°C
Menge 5 g
Beilstein 116472
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,ethanol,DMSO,and 1 M NH4OH (50mg/ml).
Formelmasse 113.08
Reinheit (%) 98%