Learn More
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30052611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052611 25 mg 25 Milligramm
30050816 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052611 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0851.120025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
CAS 2518343-81-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-6-7-15-9-11(8-12(13)15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cc3C(=O)CCn3c2
IUPAC-Name 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 225.24
Menge 25 mg
Formelmasse 225.079 g/mol