Learn More
6-Benzoyl-hexansäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328165 1 g 1 Gramm
11338165 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08431.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7472-43-7 | Molecular Formula: C13H16O3 | Molecular Weight: 220.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7472-43-7
Summenformel C13H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00039608
InChI-Schlüssel DOQWHEUDAHLEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzoylhexanoic acid, 7-oxo-7-phenyl-heptanoic acid, 6-benzoyl hexanoic acid, benzeneheptanoic acid, z-oxo, 7-oxo-7-phenylheptanoicacid, #, benzeneheptanoic acid,, ae-oxo, alpha-oxo benzeneheptanoic acid, benzeneheptanoic acid,alpha-oxo
PubChem CID 344830
IUPAC-Name 7-Oxo-7-Phenylheptansäure
SMILES OC(=O)CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzoylhexanoic acid
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 1 g
Beilstein 2694641
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 94%