Learn More
6-Benzylaminopurin 100 μg/ml in Acetonitril/Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320309 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320309 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10569600AA100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Benzylaminopurine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H11 N5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
SMILES C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
Solvent or Matrix Acetonitril/Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 225.25
Menge 1 mL
Formelmasse 225,1014 g/mol