Learn More
6-Benzylaminopurin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Benzylaminopurine |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17) |
| Formelmasse | 225.1014 |