Learn More
6-Benzyloxy-5-methoxyindol-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30343095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343095 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB286000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 2495-92-3
Summenformel C17 H15 N O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-8-12-7-14(17(19)20)18-13(12)9-16(15)22-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc2cc([nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methoxy-6-phenylmethoxy-1H-indol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
Formelmasse 297.1001