Learn More
6-(Boc-Amino)hexanosäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447878
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447878 5 g 5 Gramm
15457878 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61350.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231.292 g/mol
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-(Boc-amino)Hexansäure wird in der Vorbereitung von Estern der 6-Aminohexansäure als antibakterielles Mittel verwendet. EACA soll Chymotrypsin, Faktor VIIa, Lysin-Karboxypeptidase, Plasmin- und Plasminogenaktivator hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Mit guter Belüftung. Vor Hitze schützen und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6404-29-1
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.292
MDL-Nummer MFCD00037798
InChI-Schlüssel RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
PubChem CID 637602
IUPAC-Name 6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Menge 5 g
Beilstein 2049561
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver