Learn More
6-(Boc-Amino)hexanosäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-(Boc-amino)Hexansäure wird in der Vorbereitung von Estern der 6-Aminohexansäure als antibakterielles Mittel verwendet. EACA soll Chymotrypsin, Faktor VIIa, Lysin-Karboxypeptidase, Plasmin- und Plasminogenaktivator hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Mit guter Belüftung. Vor Hitze schützen und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-(Boc-amino)hexanoic acid |
| Schmelzpunkt | 35°C to 40°C |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2049561 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 231.29 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Pulver |