Learn More
6-Brom-1,3-Benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10279712 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10416082 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10666614 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10279712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05910CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 53218-26-1
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
MDL-Nummer MFCD04115372
InChI-Schlüssel YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%