Learn More
6-Brom-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471647 1 g 1 Gramm
11481647 5 g 5 Gramm
15433297 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11471647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25625.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52287-51-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brom-1,4-benzodioxanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52287-51-1
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00040750
InChI-Schlüssel LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
PubChem CID 104141
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Dichte 1.598
Siedepunkt 259°C to 260°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.589
Menge 1 g
Beilstein 6223
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 98%