Learn More
6-Bromo-1,4-Dimethyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 241.13 |
| Reinheit (%) | 97% |