Learn More
6-Bromo-1,4-Dimethyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747095
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10747095 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10694215 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10747095 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC37110DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 876728-35-7
Summenformel C10H13BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 241.13
MDL-Nummer MFCD08271891
InChI-Schlüssel BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
IUPAC-Name 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
SMILES CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.13
Reinheit (%) 97%