Learn More
6-Bromo-[1,8]Naphthyridin-2(1H)-on, Thermo Scientific™
Catalog Number 10507970
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-[1, 8]naphthyridin-2(1H)-one
CAS 72754-05-3
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H5BrN2O
MDL-Nummer MFCD07781151
Menge 1 g
Synonym 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
InChI-Schlüssel BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
IUPAC-Name 6-bromo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridin-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 225.05
PubChem CID 12520144
Formelmasse 225.04
Reinheit (%) 95%