Learn More
6-Brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460438 5 g 5 Gramm
15450438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54003.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14548-39-1 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brom-1-Indanon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14548-39-1
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
MDL-Nummer MFCD02179286
InChI-Schlüssel SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone
PubChem CID 139778
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1-indanone
Schmelzpunkt 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%