Learn More
6-Brom-2(1H)-chinolinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035874
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15450488 1 g 1 Gramm
15460488 5 g 5 Gramm
15470488 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15450488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54095.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1810-66-8
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
MDL-Nummer MFCD08703169
InChI-Schlüssel YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Chinolin-2-on
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt >200°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.05
Reinheit (%) 96%