Learn More
6-Brom-2(1H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30333301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333301 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6869501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
CAS 1810-66-8
Summenformel C9 H6 Br N O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 224.05
Formelmasse 222.9633