Learn More
Alfa Aesar™ 6-Brom-2(3H)-benzoxazolon, 97 %
Artikelnummer. 15436887
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436887 5 g 5 Gramm
15426887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436887 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H33984.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 19932-85-5
Summenformel C7H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.02
MDL-Nummer MFCD00694727
InChI-Schlüssel DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-on
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 5 g
Formelmasse 214
Reinheit (%) 97%