Learn More
6-Brom-2,4-Dichlorchinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490379 1 g 1 Gramm
15410389 250 mg 250 Milligramm
15400389 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63603.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102393-82-8 | C8H3BrCl2N2 | 277.93 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102393-82-8
Summenformel C8H3BrCl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 277.93
MDL-Nummer MFCD09744007
InChI-Schlüssel LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10107568
IUPAC-Name 6-Brom-2,4-Dichlorchinazolin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Farbe Weiß
Menge 1 g
Synonym quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest