Learn More
6-Brom-2-Benzothiazolinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466848 5 g 5 Gramm
15456848 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62266-82-4
Summenformel C7H4BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00239363
InChI-Schlüssel HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Schmelzpunkt 229°C to 233°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-on
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) 98%