Learn More
6-Brom-2-chlor-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-on, TRC
Artikelnummer. 30338830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338830 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6821951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 1016636-76-2
Summenformel C13H13BrClN3O
Menge 1 g
Synonym Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl- (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
InChI-Formel InChI=1S/C13H13BrClN3O/c1-7-9-6-16-13(15)17-11(9)18(12(19)10(7)14)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3
SMILES CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
IUPAC-Name 6-Brom-2-Chlor-8-Cyclopentyl-5-Methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 342.62