Learn More
6-Brom-2-Chlorbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464607 1 g 1 Gramm
15474607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31962.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80945-86-4 | C7H3BrClNS | 248.522 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80945-86-4
Summenformel C7H3BrClNS
Molekulargewicht (g/mol) 248.522
MDL-Nummer MFCD04971822
InChI-Schlüssel IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2049871
IUPAC-Name 6-Brom-2-Chlor-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Synonym 6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 6-bromo-2-chlorobenzo d thiazole, 6-bromo-2-chloro-benzothiazole, 2-chloro-6-bromobenzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-2-chloro, 6-bromo-2-chlorbenzothiazole, benzothiazole,6-bromo-2-chloro, zlchem 563, pubchem11132, acmc-1bkg3
Formelmasse 248.53
Reinheit (%) 97%