Learn More
6-Brom-2-Chlorchinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036580
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15491048 250 mg 250 Milligramm
15471048 1 g 1 Gramm
15481048 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15491048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54895.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1810-71-5 | C9H5BrClN | 242.50 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1810-71-5
Summenformel C9H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 242.50
MDL-Nummer MFCD04115272
InChI-Schlüssel YXRDWUJAJLDABJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12894086
IUPAC-Name 6-Brom-2-Chlorchinolin
SMILES ClC1=NC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-chloroquinoline
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 250 mg
Synonym 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Methanol
Formelmasse 242.5
Reinheit (%) 96%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.