Learn More
6-Brom-2-methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431439 25 g 25 Gramm
15421439 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64299.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-96-8
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
MDL-Nummer MFCD03095219
InChI-Schlüssel PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
PubChem CID 24728014
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methyl-3-Nitropyridin
SMILES CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Menge 25 g
Beilstein 135841
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest