Learn More
6-Brom-2-naphthoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-napthoic Acid |
| CAS | 5773-80-8 |
| Summenformel | C11H7BrO2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 6-Bromnaphtalin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.08 |
| Formelmasse | 249.9629 |