Learn More
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029969
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11461730 1 g 1 Gramm
11471730 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11461730
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27493.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24036-52-0
Summenformel C8H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.045
MDL-Nummer MFCD00461173
InChI-Schlüssel UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
IUPAC-Name 6-Brom-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Menge 1 g
Formelmasse 228.04
Reinheit (%) 95%