Learn More
6-Brom-3-Fluor-Xylol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424587
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15424587 1 g 1 Gramm
15434587 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15424587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31930.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52548-00-2
Summenformel C8H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
MDL-Nummer MFCD03789115
InChI-Schlüssel OYWLDZXWISLBMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757008
IUPAC-Name 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(F)C=CC(Br)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-fluoro-o-xylene
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-6-fluoro-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-2-xylene, 1-bromo-2,3-dimethyl-4-fluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-o-xylene, 4-bromo-2,3-dimethylfluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, 3-fluoro-6-bromo-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-ortho-xylene, 1-bromo-4-fluoro-2, 3-dimethyl-benzene
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%