missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Brom-3-Fluor-Xylol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7031007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15424587 1 g 1 Gramm
15434587 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15424587

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31930.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52548-00-2
Summenformel C8H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
MDL-Nummer MFCD03789115
InChI-Schlüssel OYWLDZXWISLBMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757008
IUPAC-Name 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(F)C=CC(Br)=C1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-fluoro-o-xylene
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-6-fluoro-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-2-xylene, 1-bromo-2,3-dimethyl-4-fluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-o-xylene, 4-bromo-2,3-dimethylfluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, 3-fluoro-6-bromo-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-ortho-xylene, 1-bromo-4-fluoro-2, 3-dimethyl-benzene
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.