Få mere at vide
6-Brom-4-chlor-3-nitrochinolin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkode 15410538
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
250 Milligramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15410538
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H54180.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 723281-72-9
Summenformel C9H4BrClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 287.497
MDL-Nummer MFCD09909913
InChI-Schlüssel KHKPVEMMXJCWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-4-chloro-3-nitro-quinoline, quinoline, 6-bromo-4-chloro-3-nitro, pubchem19363, acmc-1bls0, ksc688a6b, quinoline,6-bromo-4-chloro-3-nitro
PubChem CID 21984128
IUPAC-Name 6-Brom-4-Chlor-3-Nitrochinolin
SMILES C1=CC2=NC=C(C(=C2C=C1Br)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Menge 250 mg
Formelmasse 287.5
Reinheit (%) 96%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.