Learn More
6-Brom-4-chlor-3-nitrochinolin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410538
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15410538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54180.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 723281-72-9
Summenformel C9H4BrClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 287.497
MDL-Nummer MFCD09909913
InChI-Schlüssel KHKPVEMMXJCWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-4-chloro-3-nitro-quinoline, quinoline, 6-bromo-4-chloro-3-nitro, pubchem19363, acmc-1bls0, ksc688a6b, quinoline,6-bromo-4-chloro-3-nitro
PubChem CID 21984128
IUPAC-Name 6-Brom-4-Chlor-3-Nitrochinolin
SMILES C1=CC2=NC=C(C(=C2C=C1Br)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Menge 250 mg
Formelmasse 287.5
Reinheit (%) 96%