Learn More
6-Brom-4-methylchinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031991
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15416117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33298.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 41037-28-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41037-28-9
Summenformel C10H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 222.085
MDL-Nummer MFCD09258893
InChI-Schlüssel XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo-4-methyl, 6-bromo-4-methyl-quinoline, 6-bromo lepidine, 4-methyl-6-bromoquinoline, quinoline,6-bromo-4-methyl, 6-bromanyl-4-methyl-quinoline
PubChem CID 12475362
IUPAC-Name 6-Brom-4-Methylchinolin
SMILES CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4-methylquinoline
Schmelzpunkt 94°C to 95°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 222.08
Reinheit (%) 96%