Learn More
6-Bromisatin, TRC
Artikelnummer. 30330311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330311 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6844855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoisatin
CAS 6326-79-0
Summenformel C8 H4 Br N O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indol-2,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
Formelmasse 224.9425